Stampa…
Benzofuran-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR111564-1G OR111564-5G
APOSOR111564-1GEA 94.5 EUR
APOSOR111564-1G APOSOR111564-5G
Benzofuran-5-carbonitrile
Benzofuran-5-carbonitrile
Formula: C₉H₅NO
Peso molecolare: 143,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664402
CAS Number: 79002-39-4