Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111553-1G OR111553-250MG
APOSOR111553-1GEA 24.8 EUR
APOSOR111553-1G APOSOR111553-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₈H₅N₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629942
CAS Number: 1934299-50-9