5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR111544-1G
OR111544-250MG
APOSOR111544-1GEA
563
EUR
APOSOR111544-1G
APOSOR111544-250MG
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₃S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19443226 CAS Number: 439578-97-9 |