Stampa…
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111541-1G OR111541-5G
APOSOR111541-1GEA 23.4 EUR
APOSOR111541-1G APOSOR111541-5G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00550438
CAS Number: 2403-53-4