Stampa…
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11152-1G OR11152-10G
APOSOR11152-1GEA 27.7 EUR
APOSOR11152-1G APOSOR11152-10G
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00772734
CAS Number: 63810-80-0