Stampa…
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR111518-1G OR111518-250MG
APOSOR111518-1GEA 522 EUR
APOSOR111518-1G APOSOR111518-250MG
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula: C₁₃H₁₇N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629932
CAS Number: 2244086-24-4