Stampa…
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111516-1G OR111516-250MG
APOSOR111516-1GEA 282 EUR
APOSOR111516-1G APOSOR111516-250MG
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₈H₉N₃O
Peso molecolare: 163,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07385621
CAS Number: 511225-17-5