Stampa…
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111507-1G OR111507-5G
APOSOR111507-1GEA 80 EUR
APOSOR111507-1G APOSOR111507-5G
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₇Cl₂NO₂S
Peso molecolare: 240,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03989572
CAS Number: 565181-75-1