Stampa…
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111490-1G OR111490-5G
APOSOR111490-1GEA 0 EUR
APOSOR111490-1G APOSOR111490-5G
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Formula: C₁₃H₉ClN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00430502
CAS Number: 2585-30-0