Stampa…
8-Chloro-4H-thieno[3,2-c]thiochromene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111468-1G OR111468-250MG
APOSOR111468-1GEA 16.1 EUR
APOSOR111468-1G APOSOR111468-250MG
8-Chloro-4H-thieno[3,2-c]thiochromene-2-carboxylic acid
8-Chloro-4H-thieno[3,2-c]thiochromene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₇ClO₂S₂
Peso molecolare: 282,766 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00107150
CAS Number: 255395-56-3