Stampa…
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR111463-1G OR111463-5G
APOSOR111463-1GEA 0 EUR
APOSOR111463-1G APOSOR111463-5G
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₂ClNO
Peso molecolare: 221,683 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19309611
CAS Number: 64788-55-2