Stampa…
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111455-1G OR111455-250MG
APOSOR111455-1GEA 306 EUR
APOSOR111455-1G APOSOR111455-250MG
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Formula: C₉H₉ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16693822
CAS Number: 13305-19-6