2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR111438-1G
OR111438-250MG
APOSOR111438-1GEA
284
EUR
APOSOR111438-1G
APOSOR111438-250MG
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Formula:
C₁₀H₁₁ClO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21606658 CAS Number: 6834-51-1 |