(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR111436-10G
OR111436-1G
OR111436-5G
APOSOR111436-10GEA
0
EUR
APOSOR111436-10G
APOSOR111436-1G
APOSOR111436-5G
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formula:
C₁₀H₁₀ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13516980 CAS Number: 7537-07-7 |