Stampa…
2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR111435-1G OR111435-5G OR111435-250MG
APOSOR111435-1GEA 155 EUR
APOSOR111435-1G APOSOR111435-5G APOSOR111435-250MG
2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
2-Chloro-1-(chloromethyl)-3,4-dimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₀Cl₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18850385
CAS Number: 93983-14-3
UN: 3261
ADR: 8,III