Stampa…
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111430-1G OR111430-5G
APOSOR111430-1GEA 114 EUR
APOSOR111430-1G APOSOR111430-5G
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842457
CAS Number: 66955-75-7