Stampa…
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR111406-1G OR111406-250MG
APOSOR111406-1GEA 338 EUR
APOSOR111406-1G APOSOR111406-250MG
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Formula: C₈H₈BrCl
Peso molecolare: 219,506 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025346
CAS Number: 147542-02-7
UN: 3265
ADR: 8,III