5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR111394-1G
OR111394-5G
APOSOR111394-1GEA
227
EUR
APOSOR111394-1G
APOSOR111394-5G
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₃NO₃S Peso molecolare: 239,291 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01934740 CAS Number: 261363-53-5 |