Stampa…
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR111392-1G OR111392-5G
APOSOR111392-1GEA 0 EUR
APOSOR111392-1G APOSOR111392-5G
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₁H₁₇ClN₄
Peso molecolare: 240,732 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23715688
CAS Number: 1252555-02-4