Stampa…
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111390-10G OR111390-1G OR111390-5G
APOSOR111390-10GEA 90.2 EUR
APOSOR111390-10G APOSOR111390-1G APOSOR111390-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863250
CAS Number: 2521-13-3