Stampa…
Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111383-1G OR111383-250MG
APOSOR111383-1GEA 720 EUR
APOSOR111383-1G APOSOR111383-250MG
Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Sodium (1Z)-2-(dimethoxymethyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-olate
Formula: C₇H₁₁O₅·Na
Peso molecolare: 198,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28347677
CAS Number: 927806-95-9