Stampa…
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111382-1G OR111382-5G
APOSOR111382-1GEA 227 EUR
APOSOR111382-1G APOSOR111382-5G
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₄
Peso molecolare: 235,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20526241
CAS Number: 1351479-14-5