Stampa…
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111379-1G OR111379-5G
APOSOR111379-1GEA 0 EUR
APOSOR111379-1G APOSOR111379-5G
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₇NO₃S
Peso molecolare: 243,323 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30481155
CAS Number: 2197052-81-4