Stampa…
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111377-1G OR111377-5G
APOSOR111377-1GEA 0 EUR
APOSOR111377-1G APOSOR111377-5G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₅NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30481151
CAS Number: 316831-31-9