Stampa…
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR111369-10G OR111369-1G OR111369-5G
APOSOR111369-10GEA 1220 EUR
APOSOR111369-10G APOSOR111369-1G APOSOR111369-5G
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₇ClO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09947771
CAS Number: 17641-39-3