Stampa…
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111356-1G OR111356-5G OR111356-250MG
APOSOR111356-1GEA 210 EUR
APOSOR111356-1G APOSOR111356-5G APOSOR111356-250MG
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Formula: C₉H₄ClNS
Peso molecolare: 193,653 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00631175
CAS Number: 28989-29-9