Stampa…
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Fornitore: Apollo Scientific
OR111352-10G OR111352-1G OR111352-5G
APOSOR111352-10GEA 0 EUR
APOSOR111352-10G APOSOR111352-1G APOSOR111352-5G
(2-Chloroethyl)cyclohexane
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Formula: C₈H₁₅Cl
Peso molecolare: 146,658 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11646261
CAS Number: 1073-61-6