Stampa…
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR111348-1G OR111348-5G
APOSOR111348-1GEA 136 EUR
APOSOR111348-1G APOSOR111348-5G
3,4-Dichlorobenzyl iodide
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Formula: C₇H₅Cl₂I
Peso molecolare: 286,925 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410705
CAS Number: 142523-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III