Stampa…
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111331-1G OR111331-5G
APOSOR111331-1GEA 0 EUR
APOSOR111331-1G APOSOR111331-5G
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Formula: C₈H₈O₄S
Peso molecolare: 200,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142121
CAS Number: 4282-34-2