Stampa…
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111318-1G OR111318-250MG
APOSOR111318-1GEA 227 EUR
APOSOR111318-1G APOSOR111318-250MG
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₈INO₃
Peso molecolare: 281,048 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28992249
CAS Number: 1356600-24-2