Stampa…
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111283-1G OR111283-5G
APOSOR111283-1GEA 14.7 EUR
APOSOR111283-1G APOSOR111283-5G
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₃
Peso molecolare: 201,607 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698193
CAS Number: 1214366-84-3