Stampa…
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111225-1G OR111225-5G
APOSOR111225-1GEA 0 EUR
APOSOR111225-1G APOSOR111225-5G
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Peso molecolare: 206,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976475
CAS Number: 69999-18-4