Stampa…
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR111217-10G OR111217-5G
APOSOR111217-10GEA 0 EUR
APOSOR111217-10G APOSOR111217-5G
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Formula: C₈H₆ClNS
Peso molecolare: 183.658 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16835766
CAS Number: 18527-22-5