Stampa…
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111214-10G OR111214-1G OR111214-5G
APOSOR111214-10GEA 0 EUR
APOSOR111214-10G APOSOR111214-1G APOSOR111214-5G
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
Peso molecolare: 242,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02637614
CAS Number: 119416-26-1