Stampa…
Methyl 3-amino-7-cyano-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111211-1G OR111211-5G
APOSOR111211-1GEA 19 EUR
APOSOR111211-1G APOSOR111211-5G
Methyl 3-amino-7-cyano-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-cyano-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 232,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04110076
CAS Number: 181283-29-4