Stampa…
1-(1-Adamantyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111208-10G OR111208-1G OR111208-5G
APOSOR111208-10GEA 0 EUR
APOSOR111208-10G APOSOR111208-1G APOSOR111208-5G
1-(1-Adamantyl)ethanol
1-(1-Adamantyl)ethanol
Formula: C₁₂H₂₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321095
CAS Number: 26750-08-3