Stampa…
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111201-1G OR111201-5G
APOSOR111201-1GEA 105 EUR
APOSOR111201-1G APOSOR111201-5G
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈BrNO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22383758
CAS Number: 141778-85-0