Stampa…
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111196-1G OR111196-5G
APOSOR111196-1GEA 209 EUR
APOSOR111196-1G APOSOR111196-5G
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆N₄O₂S
Peso molecolare: 256,325 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29060042
CAS Number: 2109229-22-1