Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111192-1G OR111192-5G
APOSOR111192-1GEA 447 EUR
APOSOR111192-1G APOSOR111192-5G
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₈N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086154
CAS Number: 50880-19-8