3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Dimethylamino)-1-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one
OR111190-1G
OR111190-5G
APOSOR111190-1GEA
14.7
EUR
APOSOR111190-1G
APOSOR111190-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165,189 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00121186 CAS Number: 17168-45-5 |