Stampa…
tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111185-10G OR111185-1G OR111185-5G
APOSOR111185-10GEA 0 EUR
APOSOR111185-10G APOSOR111185-1G APOSOR111185-5G
tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₃N₃O₂
Peso molecolare: 301,383 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16620852
CAS Number: 203047-35-2