Stampa…
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111184-10G OR111184-5G OR111184-1G
APOSOR111184-10GEA 21.9 EUR
APOSOR111184-10G APOSOR111184-5G APOSOR111184-1G
3-(Allyloxy)benzaldehyde
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04227161
CAS Number: 40359-32-8