Stampa…
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR111170-10G OR111170-1G OR111170-5G
APOSOR111170-10GEA 1130 EUR
APOSOR111170-10G APOSOR111170-1G APOSOR111170-5G
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Formula: C₁₃H₈N₄
Peso molecolare: 220,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02680815
CAS Number: 104691-51-2