Stampa…
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR111168-10G OR111168-1G OR111168-5G
APOSOR111168-10GEA 0 EUR
APOSOR111168-10G APOSOR111168-1G APOSOR111168-5G
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formula: C₁₄H₈ClN₃
Peso molecolare: 253,686 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22043209
CAS Number: 118000-64-9