Stampa…
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111144-1G OR111144-5G
APOSOR111144-1GEA 226 EUR
APOSOR111144-1G APOSOR111144-5G
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₉BrN₂O₂
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11054303
CAS Number: 6076-14-8