Stampa…
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Fornitore: Apollo Scientific
OR111138-1G OR111138-5G
APOSOR111138-1GEA 0 EUR
APOSOR111138-1G APOSOR111138-5G
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formula: C₁₆H₂₅BrN₂S
Peso molecolare: 357,352 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28987633
CAS Number: 1924343-26-9