2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111137-5G
OR111137-10G
OR111137-1G
APOSOR111137-5GEA
0
EUR
APOSOR111137-5G
APOSOR111137-10G
APOSOR111137-1G
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Formula:
C₁₃H₁₇Cl₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00439054 CAS Number: 212392-34-2 |