Stampa…
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111135-1G OR111135-5G
APOSOR111135-1GEA 0 EUR
APOSOR111135-1G APOSOR111135-5G
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Formula: C₁₅H₂₀N₂O
Peso molecolare: 244,332 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15524847
CAS Number: 207619-50-9