Stampa…
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
Fornitore: Apollo Scientific
OR111134-1G OR111134-5G
APOSOR111134-1GEA 0 EUR
APOSOR111134-1G APOSOR111134-5G
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Peso molecolare: 299,753 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28987631
CAS Number: 1980053-66-4