Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111132-1G OR111132-250MG
APOSOR111132-1GEA 234 EUR
APOSOR111132-1G APOSOR111132-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Peso molecolare: 143,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994637
CAS Number: 136117-70-9